Merck
ALD00442
Sigma-Aldrich
Sodium butane-1-sulfinate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9NaO2S
Molekulatömeg:
144.17
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
250 °C
SMILES string
CCCCS(O[Na])=O
Alkalmazás
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)