Fontos dokumentumok
158518
Phenoxyacetic acid
98%
Szinonimák:
Glycolic acid phenyl ether
Teszt
98%
Forma
solid
mp
98-100 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 10%, clear, colorless
SMILES string
OC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?