Merck
738875
Sigma-Aldrich
Allyl oxalyl chloride
97%
Szinonimák:
2-Propen-1-yloxy chloroacetate, Allyl 2-chloro-2-oxoacetate, Chlorooxoacetic acid 2-propenyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5ClO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.54
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.443
sűrűség
1.213 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
acyl chloride
ester
SMILES string
ClC(=O)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-2-3-9-5(8)4(6)7/h2H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNOLIWBAJVIBOU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
133.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56.1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)