Fontos dokumentumok
8.01079
Sigma-Aldrich
Aluminium triisopropylate
for synthesis
Szinonimák:
Aluminium triisopropylate, Aluminium isopropoxide
About This Item
Lineáris képlet:
Al[OCH(CH3)2]3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
209-090-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.13 hPa ( 21 °C)
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
11300 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
2 % (v/v)
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
bp
135 °C/13 hPa
mp
130-134 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 16 °C
sűrűség
1.035 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1