Merck
W296309
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Pulegone
≥90%
Szinonimák:
(+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
FEMA-szám:
2963
Beilstein:
2040703
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2050c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Kosher
gőznyomás
138 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥90%
optikai aktivitás
[α]20/D +22°, neat
törésmutató
n20/D 1.486 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
herbaceous; minty; sulfurous; sweet
SMILES string
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 20 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Buchu oil, native spearmint, pennyroyal, peppermint, scotch spearmint and thyme.
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Feng Li et al.
Chemical research in toxicology, 24(5), 744-751 (2011-04-08)
A predominant pathway of xenobiotic-induced toxicity is initiated by bioactivation. Characterizing reactive intermediates will provide information on the structure of reactive species, thereby defining a potential bioactivation mechanism. Because most reactive metabolites are not stable, it is difficult to detect
Charalabos D Kanakis et al.
Phytochemical analysis : PCA, 23(1), 34-43 (2011-05-28)
Mentha pulegium L. (pennyroyal) is one of the four most commercially important Mentha species, even it is not a cultivated plant. It can be abundantly located in the Iberian Peninsula and North African countries. In Greece it grows in the
Pedro Marcos Gomes Soares et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 64(12), 1777-1784 (2012-11-14)
We evaluated the relaxant activity of the essential oil of Mentha pulegium L. (EOMP) and pulegone in rat isolated tracheal and bladder smooth muscles. ISOMETRIC contractions of isolated tracheal and bladder strips from male Wistar rats were induced by KCl
Daniel Segev et al.
Chemistry & biodiversity, 9(3), 577-588 (2012-03-17)
Populations of Mentha longifolia, an endangered species in Israel, were tested for essential oil composition and conservational ability. In 2002-2003, 25 wild populations country-wide were tested, indicating population divergence into two chemotypes. Chemotype A was characterized by high levels of