Merck
P55708
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Pulegone
85%, technical grade
Szinonimák:
(+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
Beilstein:
2040703
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
85%
grade
technical grade
Minőségi szint
gőznyomás
138 mmHg ( 25 °C)
Teszt
85%
optikai aktivitás
[α]20/D +22°, neat
törésmutató
n20/D 1.486 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Általános leírás
(R)-(+)-Pulegone, a monoterpene ketone found in essential oil of pennyroyal, can induce abortion.
Alkalmazás
(R)-(+)-Pulegone may be used as a starting material to synthesize:
  • (2S,4R,6R,8S)-2,4,8-trimethyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecane, a spiroketal
  • (R)-(+)-citronellic acid, an intermediate to prepare leucine-d3
  • (+)-fawcettidine, a Lycopodium alkaloid
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Total Synthesis of (+)-Fawcettidine.
Kozak JA and Dake GR.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(22), 4221-4223 (2008)
From (R)-(+)-pulegone to (2S,4R,6R,8S)-2,4,8-trimethyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undecane-A unique spiroacetal from the insect Kingdom.
Tu YQ, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 6(2), 397-400 (1995)
Metabolism of (R)-(+)-pulegone in F344 rats.
Chen LJ, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 29(12), 1567-1577 (2001)
Synthesis of (2S, 4S)-and (2S, 4R)-[5,5,5-2H3] leucine from (R)-pulegone.
Hill RK, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 72(1), 110-113 (1994)
S C Khojasteh-Bakht et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 27(5), 574-580 (1999-04-30)
(R)-(+)-Pulegone, a monoterpene constituent of pennyroyal oil, is a hepatotoxin that has been used in folklore medicine as an abortifacient despite its potential lethal effects. Pulegone is metabolized by human liver cytochrome P-450s to menthofuran, a proximate hepatotoxic metabolite of