Fontos dokumentumok
213705
1,2-Octanediol
98%
Szinonimák:
(±)-Octane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyoctane, 1,2-Octylene glycol, 7,8-Dihydroxyoctane, Caprylyl glycol, n-Octane-1,2-diol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
131-132 °C/10 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.