Fontos dokumentumok
260290
1,2-Tetradecanediol
technical grade, 90%
Szinonimák:
1,2-Dihydroxytetradecane, 1,2-Tetradecylene glycol, Myristyl glycol, n-Tetradecane-1,2-diol
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
powder
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15/h14-16H,2-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWANEFRJKWXRSG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.