Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
HO(CH2)9OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.25
Beilstein:
1737531
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
177 °C/15 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Yuta Toyama et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 197, 148-152 (2018-01-10)
Even-odd alternation of the melting points of α,ω-disubstituted linear alkanes such as alkane-α,ω-diols, alkane-α,ω-dinitriles and α,ω-diaminoalkanes is well known. Melting points for compounds with an even number of carbons in their alkyl chains are systematically higher than those for compounds
Leila Hojabri et al.
Biomacromolecules, 11(4), 911-918 (2010-03-18)
An unsaturated terminal diol, 1,18-octadec-9-endiol (ODEDO), and a saturated terminal diol, 1,9-nonanediol (NDO), were synthesized from oleic acid. The feasibility of utilizing these new diols for the production of thermoplastic polyurethanes (TPUs) was demonstrated by reacting them with a fatty
Kashif Ahmad Ghaffar et al.
Pharmaceutics, 12(2) (2020-02-27)
Triterpenes from the outer bark of birch have many beneficial biological and pharmacological activities. In particular, its wound healing efficacy is of paramount importance. Apart from that, particles of a birch bark dry extract aggregate into a three dimensional network
M Y Ma et al.
Biochemistry, 32(7), 1751-1758 (1993-02-23)
Double-stranded oligodeoxyribonucleotides or single-stranded oligoribonucleotides with specific secondary structure have been proposed as potential antagonists to target nucleic acid-binding proteins (the sense approach). A major limitation of this strategy is that these derivatives are generally considered to be too large
Lucila Navarro et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 106(8), 2106-2114 (2017-05-26)
Paclitaxel (PTX) incorporation in poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) matrices produce films with high tensile rigidity and slow release that fail to deliver the required release rate for most biomedical applications such as in drug eluting stents and cancer treatments. To modify