Fontos dokumentumok
260258
1,2-Epoxyoctane
96%
Szinonimák:
1-Octene oxide, Hexyloxirane
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
62.5-63 °C/17 mmHg (lit.)
sűrűség
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC1CO1
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJWSNNWLBMSXQR-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?