Merck
260320
Sigma-Aldrich
1,2-Decanediol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.28
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
bp
255 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSRSBDQINUMTIF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Anisha Viswanathan et al.
European journal of pharmacology, 837, 105-116 (2018-09-05)
Glioblastoma remains the most common and aggressive type of malignant brain tumor among adults thus, considerable attention has been given to discovery of novel anti-tumor drugs for its treatment. This study reports the synthesis of a series of twelve novel