Merck
464678
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
97%
Szinonimák:
Palladium diiodide, Palladium iodide, Palladous iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
I2Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
350 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Method: Formation of a red-violet dye with chrom azurol S.
Measuring ranges may vary when used in combination with other photometers or methods than specified above.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)