Merck
205877
Sigma-Aldrich
Palladium(II) bromide
99%
Szinonimák:
Palladium dibromide, Palladous bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Br2Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: palladium
sűrűség
5.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Palladium(II) bromide (PdBr2) is widely used as Pd(II) catalyst. PdBr2 can be prepared by reacting palladium metal with HNO3 and HBr. Electrosynthesis of PdBr2 from palladium metal and HBr has been reported.
Alkalmazás
Palladium(II) bromide (PdBr2) has been used as a source of Pd(0) precatalyst in various coupling reactions. It was also employed as catalyst for the carbonylative Heck coupling reaction of aryl bromides and vinyl ethers.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Palladium (II) Bromide.
Mahoney SJ, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2013)
Johannes Schranck et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(16), 4827-4831 (2012-03-17)
Three COming together: The first carbonylative Heck coupling reaction of aryl bromides and vinyl ethers leading to 1-aryl-3-alkoxy-2-propen-1-ones has been established (see scheme). Based on this coupling methodology, a novel one-pot synthesis of aryl-substituted pyrazoles was also realized.