Merck
432849
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(diethyl sulfide)platinum(II)
Szinonimák:
cis-Dichlorobis(1,1′-thiobisethane)platinum, cis-Bis(diethyl sulfide)platinum(II) chloride
About This Item
Lineáris képlet:
[(C2H5)2S]2PtCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
105 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.CCSCC.CCSCC
InChI
1S/2C4H10S.2ClH.Pt/c2*1-3-5-4-2;;;/h2*3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCIVLRIRJUWCIS-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)