Fontos dokumentumok
930911
Praseodymium nitrate hexahydrate
99.99% (trace rare earth metals basis)
Szinonimák:
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate, Nitric acid praseodymium(3+) salt, Praseodymium trinitrate, Praseodymium trinitrate hexahydrate
Teszt
99.99% (trace rare earth metals basis)
Forma
crystals
szennyeződések
≤150 ppmtrace (rare earth metals)
≤500 ppm (trace metals)
mp
<100 °C ((lit.))
oldhatóság
H2O: soluble ((lit.))
sűrűség
2.233 g/cm3 ((lit.))
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)