Fontos dokumentumok
439614
Ytterbium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9%
Szinonimák:
Ytterbium chloride, Ytterbium trichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.9%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ytterbium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
875 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Yb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.