Fontos dokumentumok
542075
Lutetium(III) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Lutetium trichloride hydrate
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lutetium
szennyeződések
≤100 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Lu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Lu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJOQNHYDCUXYED-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- As a starting material to prepare luminescent lutetium aluminum garnet for the preparation of optical ceramics.
- To fabricate a modified glassy carbon electrode to detect sulfite in tap water.
- As a precursor to prepare LuPO4 nanophosphors for bioimaging.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.