Fontos dokumentumok
1.00824
Supelco
Vanadium(V) oxide
EMPLURA®
Szinonimák:
Vanadium(V) oxide, Vanadic anhydride, Vanadium pentoxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
O5V2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.88
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-239-8
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.0%
Forma
solid
hatékonyság
400-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
szennyeződések
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Fe (Iron)
≤0.01% Phosphate (PO4)
≤0.01% Sulfate (SO4)
≤0.01% Total nitrogen (N)
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1750 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
690 °C
sűrűség
3.36 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[V](=O)(=O)(=O)(=O)(=O)[V]
InChI
1S/5O.2V
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Demethoxycurcumin in cancer research: This compound is significantly researched for its efficacy in cancer treatment, particularly in cell signaling pathways that govern cell proliferation and apoptosis. Studies indicate its potential in targeting NF-kB pathways, commonly associated with cancer cell survival (Ullah et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay: ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3