Merck
204781
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) oxide
powder, 99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Tungstic anhydride
About This Item
Lineáris képlet:
WO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
eCl@ss:
38180904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
form
powder
sűrűség
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tungsten(VI) oxide is an n-type oxygen deficient semiconducting metal oxide widely used to fabricate gas sensing devices.
It can also be used to prepare double perovskite materials for variousapplications.
Alkalmazás
  • Coordination complexes of the tungsten (VI) oxide fluorides WOF4 and WO2F2 with neutral oxygen-and nitrogen-donor ligands: This study explores the coordination chemistry of tungsten(VI) oxide fluorides, which could be significant for researchers interested in the reactivity and applications of tungsten complexes (Levason et al., 2016).
  • Aerosol-assisted chemical vapor deposition of tungsten oxide films and nanorods from oxo tungsten (VI) fluoroalkoxide precursors: The study explores the deposition processes for creating tungsten oxide films and nanorods, relevant for applications in electronics and nanotechnology (Kim et al., 2015).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)