Merck
697222
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
−60 mesh, 99.5%
Szinonimák:
Tantalum pentoxide
About This Item
Lineáris képlet:
Ta2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
441.89
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.5%
Forma
powder
részecskeméret
−60 mesh
sűrűség
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)