Merck
17971
Supelco
Arsenic(III) oxide
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Szinonimák:
Arsenic trioxide, Arsenous acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
As2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
eCl@ss:
38080102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Minőségi szint
Teszt
>99.5%
minőség
certified by BAM
technika/technikák
titration: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Arsenic(III) oxide is a volumetric standard produced under rigorous conditions and measured with the highest possible precision. Its content determination and homogeneity assessment are carried out using volumetric redox titration as the primary analysis method.
Alkalmazás
The reference material is to be used as a reductometric standard for titer determinations in redox titrations.
Tulajdonságok és előnyök
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Traceable to NIST standard reference material
  • Offers accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analízis megjegyzés
Exact concentration, expiry date and detailed information on certification can be found on the certificate and certification report, included in each package. Content and expiry date on label.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Michael Ash, Irene Ash
Handbook of Preservatives, 281 -281 (2004)
Arsenic?glutathione complexes?their stability in solution and during separation by different HPLC modes.
Raab, Andrea, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 19.1, 183-190 (2004)
Masamitsu Yanada et al.
Blood, 121(16), 3095-3102 (2013-02-16)
The optimal treatments for relapsed acute promyelocytic leukemia (APL) remain equivocal. We conducted a phase 2 study to evaluate the efficacy and feasibility of a sequential treatment consisting of induction and consolidation with arsenic trioxide (ATO), peripheral blood stem cell
Cui Li et al.
Toxicology letters, 219(3), 223-230 (2013-04-02)
Arsenic trioxide (As2O3; ATO) is clinically effective in treating acute promyelocytic leukemia (APL); however, it frequently causes cardiotoxic effects. This study was designed to investigate whether ATO could induce apoptosis of cardiac fibroblasts (CFs) that play very important roles in
Ling-Huei Yih et al.
Toxicology and applied pharmacology, 267(3), 228-237 (2013-01-29)
Accumulated evidence has revealed a tight link between arsenic trioxide (ATO)-induced apoptosis and mitotic arrest in cancer cells. AKT, a serine/threonine kinase frequently over-activated in diverse tumors, plays critical roles in stimulating cell cycle progression, abrogating cell cycle checkpoints, suppressing