Fontos dokumentumok
1.02780
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
very fine crystals EMPLURA®
Szinonimák:
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.68
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-847-6
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥98.0% (iodometric)
Forma:
solid
oldhatóság:
317 g/L
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥98.0% (iodometric)
Forma
solid
hatékonyság
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
oldhatóság
317 g/L
sűrűség
2.284 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Fe: ≤0.5%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
very fine crystals EMPLURA®
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Fe (Iron)≤ 0.5 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3