Fontos dokumentumok
202975
Cerium(IV) oxide
powder, 99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Ceric oxide, Ceric oxide, ceria
Teszt
99.995% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
sűrűség
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.