Fontos dokumentumok
265365
Cadmium
powder, −100 mesh, 99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Cd
Teszt
99.5% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: cadmium
reagent type: catalyst
ellenállás
7.27 μΩ-cm, 22°C
részecskeméret
−100 mesh
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
sűrűség
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Autophagy activation for cell protection: Research on rat hepatocytes demonstrated that autophagy activation could be a mechanism for cellular protection against lead-cadmium-triggered apoptosis, offering insights into the potential therapeutic strategies against heavy metal toxicity (Xue et al., 2024).
- Soil remediation and agriculture: A study explored the divergent responses of rhizosphere soil phosphorus fractions and biological features of Salix psammophila to different fertilization strategies under cadmium contamination, highlighting the environmental and agricultural implications of cadmium in soil management (Gai et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?