Fontos dokumentumok
01969
Supelco
Arsenic Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L As in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L As in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
Arsenic standard may be used as a reference standard in high performance liquid chromatography inductively coupled plasma mass spectrometry (HPLC-ICP-MS) for the quantification of total arsenic concentration in seafood. It has been used as a certified reference material in the quantification of the analyte in raw materials and oil samples of bigeye tuna using inductively coupled plasma technique combined with optical emission spectroscopy (ICP-OES).
Analízis megjegyzés
1 g/L As in 2% nitric acid, prepared with high purity As2O3, HNO3, and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A study on the extraction and quantitation of total arsenic and arsenic species in seafood by HPLC-ICP-MS.
Nam, Sang-Ho, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 95.1, 20-24 (2010)
Quality Evaluation of Oil Recovered from By-products of Bigeye Tuna Using Supercritical Carbon Dioxide Extraction
Ahmed R, et al.
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(4), 663-672 (2017)
Cikkek
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.