Merck
89320
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
HMIMPF6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H19F6N2P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.24
Beilstein:
8955409
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (HPLC)
leírás
electrochemical window 5.5 V
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.419
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.F6P/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;1-7(2,3,4,5)6/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is a water-immiscible imidazolium-type room temperature ionic liquid (RTIL) suitable for electrochemistry.
https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/materials-science/material-matters/material_matters_v4n4.pdf#page=18
Alkalmazás
HMIMPF6 can be used as a chelate extraction solvent for divalent metal cations using 4,4,4-trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedione (thenoyltrifluoroacetone, Htta) as an extractant.
Egyéb megjegyzések
Ionic liquid employed in Friedel-Crafts alkylation of aromatic compounds; polarity of salt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ionic Liquids for Energy Storage Applications
Material Matters, 4(4), 103-103 null
Viscosity of 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate and 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate at high pressure
Tomida, Daisuke, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 52.2, 577-579 (2007)
Zhaoyang Xia et al.
Chemistry Central journal, 11(1), 114-114 (2017-11-15)
The conditions of heating, ionic liquid-based ultrasonic-assisted extraction combined with reverse-phase high performance liquid chromatography were optimized to simultaneously isolate and determinate brazilin and protosappanin B in Caesalpinia sappan. Ionic liquids, including [BMIM]Br, [BMIM]BF
Arezou Taghvimi et al.
Journal of separation science, 42(2), 582-590 (2018-11-11)
Ionic liquid carbon-coated magnetic nanoparticles were successfully applied as an adsorbent in a mixed hemimicelle magnetic dispersive solid-phase extraction method for the determination of tramadol from urine samples coupled with high-performance liquid chromatography with UV-vis detection. The significant parameters affect
C.E. Song et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1695-1695 (2000)