Merck
213950
Sigma-Aldrich
Vinyltrimethylsilane
97%
Szinonimák:
Trimethyl(vinyl)silane, (Trimethylsilyl)ethylene, Ethenyltrimethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiCHCH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.23
Beilstein:
956572
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
4.44 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
szennyeződések
<3% tetrahydrofuran
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
sűrűség
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used for the preparation of trimethylsilylethyl sulfoxides which in the presence of fluoride ion generate sulfenate nucleophiles.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-11.2 °F
Lobbanási pont (C)
-24 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Seco-steroids. I. 15,16-Secoprogesterone.
N S Crossley
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, 13, 2491-2495 (1971-01-01)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1129-1129 (1993)
J. Mol. Catal., 90, 125-125 (1994)
Synthesis, 1315-1315 (2007)