Fontos dokumentumok
196819
Tetrafluorophthalonitrile
95%
Szinonimák:
1,2-Dicyano-3,4,5,6-tetrafluorobenzene, 3,4,5,6-Tetrafluoro-1,2-benzenedicarbonitrile
Teszt
95%
mp
81-86 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(C#N)c(C#N)c1F
InChI
1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)4(2-14)6(10)8(12)7(5)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFLRJMBSWDXSPG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
- copper, copper (I) chloride or copper (II) chloride to yield copper (II) hexadecafluorophthalocyanine
- potassium salt of 2-hydroxyhexafluoro-2-propylbenzene to yield 2-phenyl-2-(3,4-dicyano- trifluorophenoxy) hexafluoropropane
- dipotassium salt of 1,3-bis(2-hdroxyhexafluoro-2- propyl) benzene to yield fluorinated phthalonitrile resins
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?