Merck
158801
Sigma-Aldrich
Tetrachlorophthalonitrile
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C6Cl4-1,2-(CN)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.91
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder, crystals or chunks
mp
249-252 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c(C#N)c(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)4(2-14)6(10)8(12)7(5)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQHXZZGZASQSOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Photochemistry with donor-acceptor systems: part 2. Photoreaction of tetrachlorophthalonitrile with naphthalene
A.C. Pratt and F.M. Grimley
Proc. Royal Soc. Lond. B. (1989)