Merck
190039
2,6-Difluorobenzoic acid
98%
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
F2C6H3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.10
Beilstein:
973774
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
157-161 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONOTYLMNTZNAQZ-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
2,6-Difluorobenzoic acid is the major degradation product of diflubenzuron.
Alkalmazás
2,6-Difluorobenzoic acid has been used in the synthesis of 2,6-difluoro-N-(3-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-yl)-3-(propylsulfonamidio)benzamide and methyl 2,6-difluorobenzoate.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E Gattavecchia et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 16(2), 159-166 (1981-01-01)
Diflubenzuron (I) and its major degradation products 4-chlorophenyl urea (II), 2,6-difluorobenzoic acid (III) and 4-chloroaniline (IV) were tested for their activity on Euglena gracilis Z. The inhibition on the growth and on the incorporation of glycine-U-14C in the protein of
Li Chen et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(1), 38-41 (2005-01-06)
Two series of benzoylphenylurea derivatives were synthesized as candidate propesticides by a nucleophilic addition reaction between 2,6-difluronbenzoyl isocyanate and N-substitutedaniline. The new compounds were identified by 1H NMR spectroscopy, electron ionization-mass spectrometry, and elemental analyses. The bioactivities of the new
A Karipides et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 48 ( Pt 6), 1015-1018 (1992-06-15)
Ca2+.2C7H3O2F2-.2H2O, M(r) = 390.3, monoclinic, C2/c, a = 17.584 (4), b = 10.771 (3), c = 7.887 (2) A, beta = 91.28 (2) degrees, V = 1493 A3, Z = 4, Dm = 1.75, Dx = 1.74 g cm-3, lambda(Mo
J Koerts et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 27(8), 801-817 (1997-08-01)
1. The metabolic fate of the insecticide teflubenzuron, orally dosed to the male Wistar rat, was investigated. Particular attention was paid to the metabolic fate of the benzoyl and aniline moiety after hydrolysis of the urea bridge. 2. The 0-48-h
Min Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(4), 1017-1021 (2013-01-09)
The authentic standard 2,6-difluoro-N-(3-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-yl)-3-(propylsulfonamidio)benzamide was synthesized from 2,6-difluorobenzoic acid and 3-amino-5-hydroxypyrazole in 9 steps with 1% overall chemical yield. Direct desmethylation of the reference standard with TMSCl/NaI gave the precursor 2,6-difluoro-N-(3-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-yl)-3-(propylsulfonamidio)benzamide for radiolabeling in 70% yield. The target tracer 2,6-difluoro-N-(3-[(11)C]methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-yl)-3-(propylsulfonamidio)benzamide