Merck
327867
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
98%
Szinonimák:
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)amine, 2,6-Difluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-difluorobenzenamine
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H2(F)2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
63-65 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Nc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFQSQUAVMNHOEF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Bromo-2,6-difluoroaniline was used in synthesis of:
  • ammonium 5-bromo-7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulphonate, fluorogenic derivatizating reagent for the determination of aminothiols by HPLC
  • olefin tolanes
  • 1-(4-amino-3,5-difluoro)-2-(4-butyloxyphenyl)ethyne
  • 4′′-n-butyloxy-3,5-difluoroterphenyl-4-amine
  • 4-(3-methylbut-1-yn-3-ol)-2,6-difluoroaniline
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tailoring the physical properties of some high birefringence isothiocyanato-based liquid crystals.
Catanescu CO, et al.
Liq. Cryst., 31(4), 541-555 (2004)
Giorgio Cevasco et al.
Journal of chromatography. A, 1217(14), 2158-2162 (2010-02-26)
Altered levels of aminothiols in biological fluids are thought to be an important risk indicator for several diseases, and reliable methods for the accurate determination of aminothiols concentrations in plasma are thus required. In this paper ammonium 5-bromo-7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulphonate (SBD-BF) is