Merck
196436
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Fenchone
≥98%
Szinonimák:
(−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
Beilstein:
2042710
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]24/D −50.5°, neat
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
sűrűség
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Általános leírás
(1R)-(-)-Fenchone is a bridged bicyclic ketone found in fennel oil and thuja oil.
Alkalmazás
(1R)-(-)-Fenchone undergoes condensation with pyridinylalkylamines to form chiral iminopyridine ligands, which find applications in enantioselective copper-catalyzed Henry (nitro aldol) reaction. It may also be used in the preparation of enantiopure C(7)-anti-substituted fenchones as new chiral sources.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
151.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Regio-and stereochemical course of the ring expansion of bridged bicyclic ketones to spirocyclic a-keto tetrahydrofurans.
Paquette LA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(14), 3956-3965 (1992)
Modular iminopyridine ligands. Application to the enantioselective copper (II)-catalyzed Henry reaction.
Blay G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(14), 2046-2049 (2006)
First access to enantiopure C (7)-substituted fenchones: new norbornane-based chiral materials from the chiral pool.
Marti'nez AG, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(12), 1607-1609 (2003)
(1R)-(-)-Fenchone.
Bond AD and Davies JE.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 57(11), o1034-o1035 (2001)
Boris Steuer et al.
Phytochemical analysis : PCA, 14(5), 285-289 (2003-10-01)
The aim of this study was to investigate the accuracy and transferability of near-infrared (NIR) calibrations for estimating the content and composition of the volatile fraction in fennel fruits (Foeniculum vulgare Miller) as an example of medicinal and spice plants.