Fontos dokumentumok
W507709
L-Fenchone
≥98%
Szinonimák:
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
Teszt
≥98%
optikai aktivitás
[α]20/D −51°, neat
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
sűrűség
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
camphoraceous; earthy; woody
SMILES string
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
151.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?