Fontos dokumentumok
46208
(+)-Fenchone
analytical standard
Szinonimák:
(+)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (1S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D +62±1°, neat
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.462
bp
63-65 °C/13 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
sűrűség
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@](C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?