Fontos dokumentumok
92101
(−)-Fenchone
analytical standard
Szinonimák:
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
optikai aktivitás
[α]/D -52.0±2.0°, neat
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
sűrűség
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
151.7 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)