Merck
188417
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenol
95%
Szinonimák:
(1R)-2-Pinen-10-ol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
Beilstein:
2206583
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
optikai aktivitás
[α]20/D −51°, neat
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC1(C)[C@H]2CC=C(CO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)