Fontos dokumentumok
117870
trans-Anethole
99%
Szinonimák:
4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
Teszt
99%
Forma
solid or liquid
törésmutató
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: very slightly soluble
acetone: soluble
alcohol: freely soluble
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethyl acetate: soluble
petroleum ether: soluble
sűrűség
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
213.8 °F
Lobbanási pont (C)
101 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?