Fontos dokumentumok
A29208
4-Allylanisole
98%
Szinonimák:
p-Allylphenyl methyl ether, p-Methoxyallylbenzene, Chavicol methyl ether, Estragole, Isoanethole, Methyl chavicol
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.521 (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?