Merck
670642
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pen(Trt)-OH
96%
Szinonimák:
Fmoc-β,β-dimethyl-Cys(Trt)-OH, Fmoc-S-trityl-L-penicillamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H35NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
613.76
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
≥95.5% (HPLC)
96%
optikai aktivitás
[α]/D +33±2°, c = 1 in methanol
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)C(O)=O
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ágnes Grenács et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(39), 13472-13481 (2017-09-28)
N-Terminally free but C-terminally amidated peptides Pen-SSACS-NH