Fontos dokumentumok
D9760
L-(−)-Dithiothreitol
≥95% (titration)
Szinonimák:
(−)-Cleland’s Reagent, (2R,3R)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, L-DTT, Cleland reagent chiral
Teszt
≥95% (titration)
form
powder
szín
white
mp
49 - 51 °C ((120 - 124 °F))
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup