Fontos dokumentumok
P1101
D-Penicillamine disulfide
97%, cell analysis
Szinonimák:
3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutanoic acid), 3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutyric acid), 3,3′-Dithiobis-D-valine, S,S′-Bi(D-penicillamine), NSC 87505
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-Penicillamine disulfide, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]25/D −75°, c = 1 in 1 M NaOH
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white
mp
204 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Molecules dermatomyositis activity
- Antimelanoma activity of apoptogenic carbonyl scavengers
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?