Fontos dokumentumok
193771
Benzyltributylammonium chloride
≥98%
Szinonimák:
N,N,N-Tributyl- N-benzylammonium chloride
Teszt
≥98%
Forma
solid
mp
155-163 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a hydrogen bond acceptor (HBAs) in the synthesis of new series of deep eutectic solvents (DESs) with common hydrogen bond donors.
- As a cationic surfactant to study the interactions with anionic dyes such as indigo carmine (IC) and amaranth (Amr)by conductometric method.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?