Fontos dokumentumok
86890
Tetrabutylammonium iodide
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
TBAI
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
crystals
mp
141-143 °C (lit.)
SMILES string
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- As an additive in the synthesis of fused triazole derivatives using palladium catalyst.
- To prepare allyl-PEG-allyl, which is a key intermediate polymer used to synthesize fluorinated amphiphilic copolymers.
- As a catalyst used in the synthesis of ethers.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?