Merck
653845
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminobenzonitrile
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H3(NH2)2C≡N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
144-148 °C
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)C#N
InChI
1S/C7H7N3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)