Merck
705985
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-diaminobenzoate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
mp
105-110 °C
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,9-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)