Merck
33380
Sigma-Aldrich
4-Methyl-o-phenylenediamine
purum, ≥98.0% (NT)
Szinonimák:
3,4-Toluenediamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.17
Beilstein:
507965
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (NT)
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp
87-89 °C (lit.)
87-89 °C
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
SMILES string
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Methyl-o-phenylenediamine is the 4-substituted derivative of o-phenylenediamine. It reacts with selenous acid in acid solution to form benzoselenadiazoles.
Alkalmazás
4-Methyl-o-phenylenediamine was employed as chromogenic reagent in the spectrophotometric determination of selenium(IV). It was used in the synthesis of an asymmetrical tetradentate Schiff base via condensation with dehydroacetic acid and salicylic aldehyde.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Spectrophotometric determination of selenium (IV) with 4-methyl-o-phenylenediamine based on piazselenol formation.
Kartal S, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 65(12), 1221-1227 (2010)
Some 4-substituted< i> o</i>-phenylenediamines as reagents for selenium.
Tanaka M and Kawashima T.
Talanta, 12(3), 211-219 (1965)
Synthesis, characterization and thermal study of some transition metal complexes of an asymmetrical tetradentate Schiff base ligand.
Munde AS, et al.
J. Serb. Chem. Soc., 75(3), 349-359 (2010)
T A Marks et al.
Teratology, 24(3), 253-265 (1981-12-01)
Pregnant outbred albino (CD-1) mice were given 2-nitro-p-phenylenediamine (2NPPD; 32-256 mg/kg/day), 4-nitro-o-phenylenediamine (4NOPD; 16-1024 mg/kg/day) or 2,5-toluenediamine sulfate (2,5TDS; 16-64 mg/kg/day) by subcutaneous injection on Days 6-15 of gestation. The mice were killed on Day 18, the general health and
Effect of 4 toluene diamine isomers on murine testicular DNA synthesis.
E J Greene et al.
Mutation research, 91(1), 75-79 (1981-01-01)