Merck
D26024
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminotoluene
97%
Szinonimák:
4-Methyl-o-phenylenediamine, 3,4-Toluenediamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.17
Beilstein:
507965
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
P J Becci et al.
Toxicology and applied pharmacology, 71(3), 323-329 (1983-12-01)
o-Toluenediamine in corn oil was administered po to Sprague-Dawley rats at dosages of 10, 30, 100, or 300 mg/kg body wt/day during Days 6 through 15 of gestation. All animals were killed on Day 20 of gestation. A similar study
T A Marks et al.
Teratology, 24(3), 253-265 (1981-12-01)
Pregnant outbred albino (CD-1) mice were given 2-nitro-p-phenylenediamine (2NPPD; 32-256 mg/kg/day), 4-nitro-o-phenylenediamine (4NOPD; 16-1024 mg/kg/day) or 2,5-toluenediamine sulfate (2,5TDS; 16-64 mg/kg/day) by subcutaneous injection on Days 6-15 of gestation. The mice were killed on Day 18, the general health and
Effect of 4 toluene diamine isomers on murine testicular DNA synthesis.
E J Greene et al.
Mutation research, 91(1), 75-79 (1981-01-01)
Christina L Burnett et al.
International journal of toxicology, 29(3 Suppl), 61S-83S (2010-05-22)
Toluene-2,5-diamine, toluene-2,5-diamine sulfate, and toluene-3,4-diamine are diaminotoluenes used as colorants in permanent hair dyes and tints. Toluene-2,5-diamine is used in 79 products at concentrations up to 3%; toluene-2,5-diamine sulfate is used in 168 products at concentrations up to 4%. Toluene-3,4-diamine