Fontos dokumentumok
640441
4-Bromo-1,2-diaminobenzene
97%
Szinonimák:
4-Bromo-2-aminoaniline, 4-Bromo-o-phenylenediamine
Teszt
97%
form
solid
mp
65-69 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C6H7BrN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Bromo-1,2-diaminobenzene is used as a precursor in the production of tetra-dentate unsymmetrical Schiff base.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?