Fontos dokumentumok
437247
Poly(ethylene-co-vinyl acetate)
vinyl acetate 12 wt. %, melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg)
About This Item
Javasolt termékek
form
beads
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
olvadási index
8 g/10 min (190°C/2.16kg)
tartalmaz
400-1200 ppm BHT as antioxidant
összetétel
vinyl acetate, 12 wt. %
keménység
43 (Shore D, ASTM D 2240)
mp
95 °C
átmeneti hőmérséklet
softening point 65 °C (Vicat, ASTM D 1525)
sűrűség
0.933 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C.CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2.C2H4/c1-2-3-4(5)6;1-2/h2H,1,3H2,(H,5,6);1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)