Merck
190845
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), powder
Szinonimák:
PVP-VA copolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
átmeneti hőmérséklet
Tg 64 °C
sűrűség
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) can be used as a starting material to prepare a quasi-solid polymer electrolyte (QSPE) for dye-sensitized solar cells.
It can be used to preparepolymer blend membranes for pervaporation separation of ethanol and2-ethylhexanol mixtures.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)